Learn More
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™ Código de producto.: 30003148
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Código de producto. 30003148
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 30003148
Marca: VHG Labs VHGIOXAL100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalate
CAS 338-70-5
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2O42−
Sinónimo (C2 O4)2-
Nombre IUPAC Oxalate
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 88.02
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.02 g/mol
Título del producto
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™ >