Learn More
ICP-MS Pharma & USP 232 Internal Standard Solution: Bi, Ga, In @ 100 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
ICP-MS Pharma & USP 232 Internal Standard Solution: Bi, Ga, In @ 100 ug/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth/Gallium/Indium |
CAS | 7440-69-9/7440-55-3/7440-74-6 |
Nombres de analitos o componentes | Bismuth/Gallium/Indium |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
Cantidad | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bismuth 100 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL |
Título del producto
ICP-MS Pharma & USP 232 Internal Standard Solution: Bi, Ga, In @ 100 ug/mL in 5% HNO3, VHG™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido