Learn More
VHG Labs 100ML Cobalt Internal Standard. Co at 10ug/mL in 2% HNO3
Marca:  VHG Labs VHG-LISACO-100
100ML Cobalt Internal Standard. Co at 10ug/mL in 2% HNO3
Código de producto. 30003188
  • 43.84€ / 100 ml
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
VHG Labs 100ML Cobalt Internal Standard. Co at 10ug/mL in 2% HNO3 >