Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Garantice conexiones fiables de instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes de 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 290GA107
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10409624
  • 47.75€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Asegure un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Thermo Scientific™ con los empalmes Thermo Scientific™. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
  • Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
  • Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna empaquetada
6,35 mm (1/4 in)
Inyectores Agilent y detectores no MS
6,35 mm (1/4 in) de diámetro exterior; Agilent 5890, 6890, 6850
6,35 mm
100 % grafito
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific > 6,35 mm (1/4 in) de diámetro exterior; recto; para Agilent 5890, 6890, 6850