Learn More
Hamilton™ 10 ml, modelo 1010 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
La jeringa BFP fabricada por Hamilton Company está destinada únicamente a investigación científica y uso en laboratorio, y no está destinada para uso humano in vivo.
Marca: Hamilton™ 9882-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 10 mL
- Tipo de jeringa – Estanca a los gases de larga duración
- Jeringas serie – 1000
- Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
- Tipo de émbolo – Montaje de poste lateral (XL)
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,574 pulg. (14,6 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,695 pulg. (17,7 mm)
- Presión máxima – 200 psig (13,8 bar)
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Jeringas UHMWPE de larga duración, serie 1000 | |
10 mL |
Título del producto
Hamilton™ 10 ml, modelo 1010 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido