Learn More
TdB Labs AB 10 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies Código de producto.: 30216265
TdB Labs AB 10 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Código de producto. 30216265
10 g, 10 g
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 30216265
Marca: TdB Labs AB QD10_10g
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Especificaciones
    Cantidad 10 g
    Tipo de producto Modified Dextran
    El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
    Título del producto
    TdB Labs AB 10 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies