Learn More
Thermo Scientific™ Solución de transferencia 1-Step™ Ultra TMB
Código de producto. 13473869 Tienda Thermo Scientific Productos
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 13473869
Marca: Thermo Scientific™ 37574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La solución de inmunotransferencia TMB 1-Step Ultra Thermo Scientific™ es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) mejorado de un solo componente para Western blotting.
La solución de inmunotransferencia TMB 1-Step Ultra Thermo Scientific™ es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) mejorado de un solo componente para Western blot.
Información adicional y pedidos en línea
Este sustrato Western blot precipitante colorimétrico para HRP proporciona alta sensibilidad, mayor relación señal-ruido y bajo fondo en comparación con muchos otros sustratos cromogénicos. La solución de inmunotransferencia contiene TMB soluble (3,3«,5,5«-tetrametilbenzidina), que reacciona muy rápidamente con la enzima peroxidasa de rábano picante para producir un precipitado azul oscuro insoluble que no se desvanece ni se escama. El sustrato es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La solución de inmunotransferencia se suministra lista para su uso sin necesidad de mezclar.
Características destacadas:
  • Rápida: Bandas de proteínas visibles en menos de un minuto
  • Resistentes al desvanecimiento - bandas de proteínas estables después del secado de la membrana
  • Sensible - límite de detección similar al sustrato para inmunotransferencia (Western blot) de ECL Pierce
  • Cromogénica - ningún equipo especial necesario para la visualización; produce bandas de color azul oscuro
  • Lista para usar - no se requieren disolventes orgánicos para disolver; no se necesita dilución para su uso
Recomendada para:
  • Detección cromogénica de Western blot
  • Detección cromogénica por inmunohistoquímica
  • Transferencias de membrana de nitrocelulosa
  • Transferencias de membrana de PVDF
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos 1-Step™
Cantidad 250 ml
Substrate TMB
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.