Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Permite la lisis de los glóbulos rojos tras la tinción de las células sanguíneas periféricas con anticuerpos conjugados con fluorocromo. Formulada para lisar los eritrocitos no nucleados mientras se mantiene una población de leucocitos fijada y marcada.
Especificaciones
Tipo | Solución de fijación/lisis de 1 paso |
---|---|
Línea de productos | eBioscience™ |
Alertas:
Contiene el 10 % de formaldehído y el 30% de dietilenglicol
Descripción
- Cuando se utiliza esta solución, no es necesario aislar las células mononucleares mediante centrifugación en gradientes (por ejemplo, separación en gradientes de densidad Ficoll-Paque).
- Compatible con anticuerpos conjugados con colorantes orgánicos y colorantes tándem
Especificaciones
Solución de fijación/lisis de 1 paso | |
eBioscience™ |