Learn More
uvex Zapato 1 Sport NC blanco O2 FO SRC, anchura 11
Con un diseño ligero, materiales de alta tecnología y una suela de diseño ergonómico, el zapato Uvex 1 Sport NC blanco es el compañero ideal para la jornada laboral y más allá. La parte superior hidrófoba garantiza un control climático optimizado y protege de manera fiable al usuario contra líquidos y otros contaminantes.
Marca:  uvex 6572851
104.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17883290
  • 115.00€ / 1 par
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
  • Zapato de trabajo O2 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
  • Los materiales superiores hidrófobos proporcionan una protección fiable contra líquidos y contaminantes, y son fáciles de limpiar
  • Lavables hasta 30 °C
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Cordones elásticos con liberación rápida para ajuste individual
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
  • La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
  • Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
  • Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
51
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Anchura estándar
Trainers
ESD Safety Shoe
Microfiber
Plain Toe
Unisex
Sí
No
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
uvex Zapato 1 Sport NC blanco O2 FO SRC, anchura 11 > Tamaño: 51