Learn More
uvex Zapato 1 Sport NC blanco O1 FO SRC, anchura 11
Con un diseño ligero, materiales de alta tecnología y una suela de diseño ergonómico, el zapato Uvex 1 Sport NC blanco es el compañero ideal para la jornada laboral y más allá. La parte superior hidrófoba garantiza un control climático optimizado y protege de manera fiable al usuario contra líquidos y otros contaminantes.
Marca:  uvex 6570849
118.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17883180
  • 130.00€ / 1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Descripción
  • Zapato de trabajo O1 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
  • Lavables hasta 30 °C
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Cordones elásticos con liberación rápida para ajuste individual
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
  • La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
  • Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
  • Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
49
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR
Anchura estándar
Trainers
ESD Safety Shoe
Textile
Plain Toe
Unisex
Sí
No
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
uvex Zapato 1 Sport NC blanco O1 FO SRC, anchura 11 > Tamaño: 49