Learn More
Cloruro de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11339685
Cloruro de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047785
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11339685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19749.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride is used as a solvent for organic reactions. It is used in anion exchange reactions. It acts as a catalyst, electrolyte for batteries and metal recovery. It is also used in chromatographic separations. Further, it is used as an ionic liquids for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-n-butilo-3-metilimidazolio se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas. Se emplea en reacciones de intercambio de aniones. Actúa como catalizador, electrolito para baterías y recuperación de metales. También se usa en separaciones cromatográficas. Además, se utiliza como líquido iónico para la catálisis.
Solubilidad
Soluble en acetona, acetonitrilo, acetato de etilo caliente, alcohol isopropílico, cloruro de metileno y metanol. Insoluble en agua, hexano y tolueno,
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79917-90-1
Fórmula molecular C8H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 174.67
Número MDL MFCD03095425
Clave InChI FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 2734161
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Punto de fusión ∼73°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetone,acetonitrile,hot ethyl acetate,isopropyl alcohol,methylene chloride and methanol. Insoluble in water,hexane and toluene,
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.67
Porcentaje de pureza 96%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252752 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog NumberL19749.09,L19749.18
Número de lote10250558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL19749.09,L19749.18
Número de lote10246236 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberL19749.09,L19749.18
Número de lote10238253 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberL19749.09,L19749.18
Número de lote10241870 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/07/2022 Catalog NumberL19749.09,L19749.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >