Learn More
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
Marca:  Wheaton™ 711117S/10
214.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16464999
  • 216.00€ / paquete de 1500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Descripción
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
No
4,5 mm
LDPE
43,5 μl
Moldeadas
10/paq.
150 mm
3,5 ml
Marcado CE
150 x 4,5 mm
Estéril
Sí
Pera
1 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette > Empaquetado: 10/paq.; estéril