missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Metil-2-fenilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11439617
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3558-24-5 | C15H13N | 207.276 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3558-24-5
Fórmula molecular C15H13N
Peso molecular (g/mol) 207.276
Número MDL MFCD00022892
Clave InChI SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-phenyl-1h-indole, 2-phenyl-n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl-2-phenyl, n-methyl-2-phenylindole, indole, 1-methyl-2-phenyl, pubchem7435, n-methyl-2-phenyl indole, n-methyl-2-phenyl-indole, acmc-1cp6x, 1-methyl-2-phenyl-indole
PubChem CID 77095
Nombre IUPAC 1-metil-2-fenilindol
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-phenylindole
Punto de fusión 98°C to 99°C
Cantidad 50 g
Beilstein 148770
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.28
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
1-Metil-2-fenilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado