Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15420988
Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036483
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15420988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54785.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288148-34-5
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.606
Número MDL MFCD04968667
Clave InChI RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilpirazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.98
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >