Learn More
1-Metoxi-2-metil-1-(trimetilsiloxi)propeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31469-15-5 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
65.85€ - 249.00€
CAS 31469-15-5
Fórmula molecular C8H18O2Si
Peso molecular (g/mol) 174.32
Número MDL MFCD00010232
Clave InChI JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
PubChem CID 552336
Nombre IUPAC (1-metoxi-2-metilprop-1-enoxi)-trimetilsilano
SMILES COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11337056
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06931.06
5 g
65.85€
5 g
11347056
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06931.14
25 g
249.00€
25 g
Descripción
Descripción
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene is used in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride. It acts as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization. It is also used as a versatile reagent in conjugate addition4 and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metoxi-2-metil-1-(trimetilsiloxi)propeno se utiliza en la síntesis de β-lactamas quirales al reaccionar con (S)-alquilideno(1-ariletil)aminas en presencia de tetracloruro de titanio. Actúa como catalizador o iniciador en la polimerización de transferencia de grupo. También se utiliza como reactivo versátil en la adición del conjugado4 y en las reacciones de aldol.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Metoxi-2-metil-1-(trimetilsiloxi)propeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals