Learn More
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers
Los cartuchos Dispensehead permiten la dispensación de uno a ocho líquidos por casete, desde 11 picolitros hasta 10 microlitros de moléculas pequeñas y biomoléculas en DMSO o solución acuosa
105.00€ - 1780.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cartucho dispensador digital |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No |
Para utilizar con (aplicación) | Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado |
Interfaz | USB |
Tipos de placas | Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17961961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0001 |
11 pl a 20 μl o 1 nl a 200 μl | 1 |
1605.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17971961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0002 |
11 pl a 20 μl o 1 nl a 200 μl | 1 |
1700.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17991961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0003 |
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos) | 4 |
1780.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16643853
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos) | 4 | N/A | ||||||
16653853
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos) | 8 | N/A | ||||||
17981961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0004 |
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos) | 8 |
1780.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
- Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
- Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
- Software potente, flexible y fácil de usar
Especificaciones
Cartucho dispensador digital | |
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado | |
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm | |
11 pl a 10 μl en segundos | |
100 - 240V |
No | |
USB | |
≤ 8% | |
De 100 a 240 V, 50-60 Hz | |
50/60Hz |