Learn More
Ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™
80.90€ - 214.00€
CAS 950603-35-7
Fórmula molecular C9H10F3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 281.25
Número MDL MFCD11101440
Clave InChI PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
Nombre IUPAC ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10883951
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC73101CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar
80.90€
250 miligramos
10646430
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC73101DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
214.00€
1 g
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ácido 1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™