Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperSpin™ de 1,5 ml
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de tapón:
A presión
Tapón a presión extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Centrifugación ultra alta a 40 000 x g
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Envasadas en bolsas resellables
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | A presión |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Color | Naranja |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Envase | 500 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja |
| Declaraciones de limpieza | Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Mostrar más |