Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Caps Código de producto.: 17403043
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Caps
Código de producto. 17403043 Tienda Brand Productos
Azul, Attached Snap Cap, 1.5 mL, No estéril, paquete de 500
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Transparente
Verde
Ámbar
Tipo de tapón:
Attached Snap Cap
Tapón a presión plano
Volumen (métrico):
1,5 ml
1.5 mL
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 500
Código de producto. 17403043
Marca: BRAND™ 780422
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fits most common microcentrifuge rotors for seamless integration into your lab workflow.
BRAND™ disposable microtubes are designed to meet the stringent requirements of PCR setups, sample storage, and other applications demanding high cleanliness. Made from high-quality virgin polypropylene, these microtubes deliver exceptional performance with features that enhance usability, reliability, and sample integrity. Key Features include:
  • BIO-CERT™ PCR QUALITY: Certified free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, ensuring the highest level of cleanliness for sensitive applications.
  • Lid Options:
    • Snap-On Lids: Easy-to-open, tight-sealing lids that can be operated with one hand.
    • Lid Closures: Enhanced protection against accidental opening, ideal for heating samples.
  • Available Sizes: Offered in 0.5 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL capacities.
  • Sterile and Non-Sterile Options: Choose between sterile or non-sterile versions based on your workflow requirements.
  • Autoclavable: Can be autoclaved at 121°C (2 bar) in compliance with DIN EN 285.
  • Graduated Design: Easy-to-read graduation marks for accurate volume estimation.
  • Color Options: Available in multiple colors for simplified sample identification.
  • High Performance: Uniform wall thickness and highly translucent material ensure consistent, repeatable results.
  • Convenient Design: Tapered base for optimal mixing and sample recovery. Tight, leak-free seal opens easily, even with gloves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNA, RNase, Dnase, Pyrogen Free
Color del tapón Blue
Material del cierre Polypropylene
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Color Azul
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugation or room temperature storage
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Altura (métrico) 41 mm
N.° por paquete 500/Cs
Envase Bag
Volumen (métrico) 1.5 mL
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.05 oz.
Tipo de tapón Attached Snap Cap
Forma Cylindrical
Altura (imperial) 1.6 in.
Forma del fondo Conical
RCF máx. 20,000 x g
Tipo de producto Microcentrifuge Tube
Graduaciones 0.1 mL
Diámetro (métrico) 11 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote22327 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/05/2024 Código de producto780422
Título del producto
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Caps >