Learn More
1,4-Dioxano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Especificaciones
pH | 6 to 8 |
Punto de fusión | 12°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 101°C |
Cantidad | 25 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 41mbar at 20°C |
Viscosidad | 1.32 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2537746 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | D/4500/25,D/4500/PB17,D/4500/21,D/4500/27,D/4500/08 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-Dioxane RPE
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
1,4-Dioxano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido