Learn More
Ácido 1,3-dimetil-2,4-dioxo-7-n-propil-2,3,4,7-tetrahidropirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15455135
Ácido 1,3-dimetil-2,4-dioxo-7-n-propil-2,3,4,7-tetrahidropirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455135
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. 15455135
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31891.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-7-n-propyl-2,3,4,7-tetrahydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS 1018256-11-5
Punto de fusión 138°C to 140°C
Fórmula molecular C12H15N3O4
Número MDL MFCD10007810
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-propyl-2,3,4,7-tetrahydro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-propylpyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-n-propyl-2,3,4,7-tetrahydropyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid
Clave InChI FERLIHFSJYFMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1C(=CC2=C1N(C(=O)N(C2=O)C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1,3-dimetil-2,4-dioxo-7-propilpirolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 265.269
PubChem CID 28468143
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.27
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Ácido 1,3-dimetil-2,4-dioxo-7-n-propil-2,3,4,7-tetrahidropirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™ >