Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucosamina Código de producto.: 15480677
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucosamina
Código de producto. 15480677
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
Código de producto. 15480677
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66975.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El NSC 82044 es un inhibidor metabólico potencial de los glIcoconjugados de membrana celular.
Solubilidad
Soluble en agua a 10 mg/ml
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-20-5
Fórmula molecular C14H22ClNO9
Peso molecular (g/mol) 383.778
Número MDL MFCD01075204
Clave InChI BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Sinónimo 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 57373443
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-aminooxan-2-il]metilo;clorhidrato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Color Marrón a blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.78
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteN04A053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoJ66975.18,J66975.03,J66975.14,J66975.06
Número de loteY16D063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de productoJ66975.18,J66975.03,J66975.14,J66975.06
Número de loteT28A024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de productoJ66975.18,J66975.03,J66975.14,J66975.06
Número de loteN07E012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de productoJ66975.18,J66975.03,J66975.14,J66975.06
Número de loteW15A025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de productoJ66975.18,J66975.03,J66975.14,J66975.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucosamina >