Learn More
Hamilton™ 1,25 ml, modelo 1002.5 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
La jeringa BFP fabricada por Hamilton Company está destinada únicamente a investigación científica y uso en laboratorio, y no está destinada para uso humano in vivo.
Marca: Hamilton™ 8250-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 1,25 mL
- Tipo de jeringa – Estanca a los gases, de longitud media y larga duración
- Jeringas serie – 1000
- Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
- Tipo de émbolo – Estilo X
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, UHMWPE, PFA
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 200 psig (13,8 bar)
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,287 pulg. (7,29 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,375 pulg. (9,53 mm)
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Jeringa para instrumentos de larga duración: Jeringa PSD/4 |
Título del producto
Hamilton™ 1,25 ml, modelo 1002.5 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido