Learn More
1,2,3,6-Tetrahidropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 694-05-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
114.00€ - 382.00€
CAS | 694-05-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9N |
Peso molecular (g/mol) | 83.13 |
Número MDL | MFCD00005949 |
Clave InChI | FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridineMostrar más |
PubChem CID | 12750 |
ChEBI | CHEBI:47860 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,6-tetrahidropiridina |
SMILES | C1CNCC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10585134
|
Thermo Scientific Acros
158870010 |
1 g | Frasco de vidrio |
114.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10654935
|
Thermo Scientific Acros
158870050 |
5 g | Frasco de vidrio |
382.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
694-05-3 | |
83.13 | |
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N | |
12750 | |
1,2,3,6-tetrahidropiridina |
C5H9N | |
MFCD00005949 | |
pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridineMostrar más | |
CHEBI:47860 | |
C1CNCC=C1 |
Especificaciones
1,2,3,6-Tetrahydropyridine | |
97.5 | |
-48.0°C | |
0.9100g/mL | |
16°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.48 | |
20, III, 1912 | |
pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine | |
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,6-tetrahidropiridina | |
12750 | |
83.13 | |
Polvo |
694-05-3 | |
100.0 | |
Crema amarillento a blanco | |
108.0°C | |
Auténtico | |
C5H9N | |
MFCD00005949 | |
0.91 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1CNCC=C1 | |
83.13 | |
CHEBI:47860 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
Si persiste la irritación ocular:Buscar asesoramiento médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-766-2
- 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.