Learn More
1-(2,3,5,6-Tetrametilfenilsulfonil)-L-prolina, 96 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15478655
1-(2,3,5,6-Tetrametilfenilsulfonil)-L-prolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032385
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15478655
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33819.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009282-06-7
Fórmula molecular C15H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 311.396
Número MDL MFCD06409475
Clave InChI DFFZRBIPGBTBHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl-l-proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3157170
Nombre IUPAC ácido 1-(2,3,5,6-tetrametilfenil)sulfonilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)N2CCCC2C(=O)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-proline
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.4
Rotación óptica −47° (c=1 in DMF)
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
1-(2,3,5,6-Tetrametilfenilsulfonil)-L-prolina, 96 %, Thermo Scientific™ >