Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrífuga de laboratorio refrigerada 1-16K
Simplifica el trabajo de laboratorio. La microcentrífuga refrigerada Sigma Laborzentrifugen 1-16K tiene un diseño ergonómico.
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1,5/2,2 ml |
---|---|
Vel. máx | 15.000 rpm |
Nivel de ruido | 58 dB |
Intervalo de temperatura | 4°c |
Certificaciones/conformidad | De conformidad con IEC 61010, RoHS |
Descripción
- Capacidad: 24 x 1,5/2,2 ml
- Preenfriamiento de los rotores mientras están parados, refrigerante sin CFC (R 134a)
- Velocidad máxima 15.000 rpm (20.627 g)
- 4°C garantizado a velocidad máxima
- 2 curvas de aceleración/deceleración
- Memoria de último ciclo
- Recipiente de acero inoxidable
- Liberación del bloqueo de la tapa de emergencia
- Bloqueo de tapa motorizado, abertura automática de la tapa
- Motor sin escobillas ni mantenimiento
- Controlador de sobrevelocidad
- Ventana en la tapa para controlar exteriormente la velocidad
- Fabricado conforme a IEC 61010, RoHS
Especificaciones
24 x 1,5/2,2 ml | |
58 dB | |
De conformidad con IEC 61010, RoHS | |
De 220 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
660 mm | |
De 200 a 15000 rpm | |
15/13 s | |
10 programas |
15.000 rpm | |
4°c | |
Microcentrífuga refrigerada 1-16K | |
25,9 in | |
460 W | |
Sí | |
10 s - 99 min 59 s | |
1-16K Refrigerated Microcentrifuge |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrífuga de laboratorio refrigerada 1-16K