Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Three-Hole Ferrules
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
129.00€
Specifications
Material | Grafito/Vespel |
---|---|
Longitud (métrico) | 3,7 mm |
Anchura (métrico) | 3,2 mm |
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
15258893
|
Trajan Scientific and Medical™
072665 |
3 orificios de 0,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15268893
|
Trajan Scientific and Medical™
0726650 |
3 orificios de 0,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms strong grip with capillary column
Specifications
Grafito/Vespel | |
3,7 mm | |
3,2 mm |