Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Three-Hole Ferrules
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0726650
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
3 orificios de 0,3 mm | |
Grafito/Vespel | |
Empalme reductor de grafito/Vespel con 3 orificios de 1,52 mm (1/16 pulgadas) y conector de 0,3mm × 3,2 mm × 3,7 mm |
3,2 mm | |
3,7 mm |