Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol d2, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051944
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 38701-74-5 | C3H2F6O | 170.05 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} is a stable isotope used for biochemical research. It is also used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 38701-74-5
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 170.05
Número MDL MFCD00037559
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.60 g/mL
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 1 g
Punto de fusión −4 °C
Punto de ebullición de 59 °C
Número UN UN1760
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 2-deuterio-2-deuteriooxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.05
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol d2, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals >