Learn More
Sartorius™ Membrana porosa de nitrato de celulosa de 0,45μ m
La identificación del filtro y el número de lote se imprimen en cada sobre, lo que garantiza la conformidad con GLP
Marca: Sartorius™ 13806--47----ACR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Membranas de 47 mm, con rejillas de 3,1 x 3,1 mm, garantizan una retención y un crecimiento de colonias óptimos. Seleccione un color para dar el mejor contraste a sus colonias. La identificación del filtro y el número de lote se imprimen en cada sobre, lo que garantiza la conformidad con GLP. Envasado individual
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de membrana | |
0,45 μm | |
Pruebas microbiológicas de agua, productos farmacéuticos, alimentos, bebidas y productos similares | |
Entre 0,115 y 0,145 mm | |
47 mm |
Rejilla verde/verde | |
Nitrato de celulosa | |
70 ml/min | |
1000/paquete | |
Filtro de membrana |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- FILTERS, MEMBRANE DISC STERILE GREEN WITH D=47mm
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
Título del producto
Sartorius™ Membrana porosa de nitrato de celulosa de 0,45μ m > Diámetro:47mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido