Learn More
Hamilton™ Carga de gel de 0,4 mm, aguja RN de cono pequeño, 2,54 cm (1 pulg.), estilo de punta 3, 6/PK
Las agujas extraíbles de cilindro pequeño (RN) se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μL y más pequeñas. La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono extraíble (RN) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Marca: Hamilton™ 8651-03
Descripción
Hoja de especificaciones
- Grosor – 0,4 mm
- Estilo de punta – 3
- Longitud de la aguja – 1 pulg. (25,4 mm)
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
- Cono – RN pequeño
Especificaciones
0,4 G | |
Agujas de carga de gel de posición fija |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.