Learn More
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody (90/11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB100-62819CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Monoclonal antibody specifically detects Pepsinogen C/PGC/Progastricsin in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
EC 3.4.23, EC 3.4.23.3, FLJ99563, gastricsin, PEPC, pepsin C, Pepsinogen C, pepsinogen group II, PGII, preprogastricsin, progastricsin (pepsinogen C) | |
Human pepsinogen II | |
0.1 mL | |
Phospho Specific | |
5225 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG1 |
ELISA | |
90/11 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Título del producto
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody (90/11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido