missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Occludin Antibody (OCLN/8526R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20882UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Occludin | |
Monoclonal | |
DyLight 350 | |
BLCPMG, occludin | |
Recombinant human Occludin fragment around aa 282-415 (Exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Signal Transduction | |
100506658 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
OCLN/8526R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Occludin Antibody (OCLN/8526R), DyLight 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 350
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido