missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lgr4/GPR48 Antibody (852229), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7750K
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Lgr4/GPR48 Monoclonal antibody specifically detects Lgr4/GPR48 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
Lgr4/GPR48 | |
Monoclonal | |
DyLight 488 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF | |
852229 | |
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
GPR48G protein-coupled receptor 48, G-protein coupled receptor 48, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 4 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Lgr4/GPR48, Met1-Asp951, Accession # Q9BXB1 | |
0.1 mL | |
GPCR | |
55366 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lgr4/GPR48 Antibody (852229), DyLight 488, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 488
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido