missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl-2 Antibody (U.Toronto patent anti-Bax), Biotin, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28015B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Bcl-2 | |
Monoclonal | |
Biotin | |
apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 | |
Bcl-2 | |
0.1 mL | |
Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
596 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
U.Toronto patent anti-Bax | |
PBS | |
Human | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bcl-2 Antibody (U.Toronto patent anti-Bax), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido