missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H3, p Thr6 Antibody (RM160), DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26020R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
Especificaciones
Histone H3 | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Vertebrates | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Multiplex | |
RM160 | |
Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay | |
H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 | |
This Histone H3 [p Thr6] antibody (RM160) was raised against a phospho-peptide corresponding to Histone H3 [p Thr6] | |
0.1 mL | |
Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls | |
126961 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Histone H3, p Thr6 Antibody (RM160), DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 550
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido