missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL5/ENA-78 Antibody (32B3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-22026CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CXCL5/ENA-78 Monoclonal antibody specifically detects CXCL5/ENA-78 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Neutralization
Especificaciones
CXCL5/ENA-78 | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78 | |
Mouse recombinant CXCL5/ENA-78 | |
0.1 mL | |
Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines | |
6374 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG2 |
ELISA, Western Blot, Neutralization | |
32B3 | |
PBS | |
Rat | |
Protein G purified | |
RUO | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CXCL5/ENA-78 Antibody (32B3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido