missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRTH-2/GPR44 Antibody (KHK patent anti-CRTH2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28373CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CRTH-2/GPR44 Monoclonal antibody specifically detects CRTH-2/GPR44 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
CRTH-2/GPR44 | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
CD294, CD294 antigen, Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells, CRTH2chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells, DL1R, DP2, G protein-coupled receptor 44, putative G-protein coupled receptor 44 | |
GPR44/ PTGDR2/ CD294 | |
0.1 mL | |
GPCR, Innate Immunity | |
11251 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG1 |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
KHK patent anti-CRTH2 | |
PBS | |
Human | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CRTH-2/GPR44 Antibody (KHK patent anti-CRTH2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido