missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD55/DAF Antibody (583905), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB5376J
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD55/DAF Monoclonal antibody specifically detects CD55/DAF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
CD55/DAF | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
583905 | |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD55/DAF, Met1-Pro359, Accession # Q61475 | |
0.1 mL | |
Immunology | |
1604 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD55/DAF Antibody (583905), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido