Learn More
Ago2/eIF2C2 Antibody (11A9), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-23228
Código de producto. 18616304
  • 461.00€ / 0.10 ml
Descripción
Ago2/eIF2C2 Monoclonal antibody specifically detects Ago2/eIF2C2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ago2/eIF2C2 Antibody (11A9), Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Unconjugated