Learn More
PANK3 Antibody (3D7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals H00079646-M01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PANK3 Monoclonal antibody specifically detects PANK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Especificaciones
PANK3 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
DKFZp686O22247, EC 2.7.1.33, FLJ12899, hPanK3, MGC16863, pantothenate kinase 3, Pantothenic acid kinase 3 | |
PANK3 (AAH13705, 1 a.a. ∽ 370 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MKIKDAKKPSFPWFGMDIGGTLVKLSYFEPIDITAEEEQEEVESLKSIRKYLTSNVAYGSTGIRDVHLELKDLTLFGRRGNLHFIRFPTQDLPTFIQMGRDKNFSTLQTVLCATGGGAYKFEKDFRTIGNLHLHKLDELDCLVKGLLYIDSVSFNGQAECYYFANASEPERCQKMPFNLDDPYPLLVVNIGSGVSILAVHSKDNYKRVTGTSLGGGTFLGLCSLLTGCESFEEALEMASKGDSTQADKLVRDIYGGDYERFGLPGWAVASSFGNMIYKEKRESVSKEDLARATLVTITNNIGSVARMCAVNEKINRVVFVGNFLRVNTLSMKLLAYALDYWSKGQLKALFLEHEGYFGAVGALLGLPNFS | |
0.1 mg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
3D7 | |
Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA | |
AAH13705 | |
Mouse | |
IgG purified | |
RUO | |
79646 | |
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG2a κ |
Título del producto
PANK3 Antibody (3D7), Novus Biologicals™ > 0.1 mg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido