60.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
UserName
Código de producto. 10448322
Cantidad | Precio |
---|---|
1 | 71,80 € / paquete de 5 |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tolerancia | ±1 ml |
Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
Clase | Clase B |
Calibración | Para el almacenamiento |
Báscula | Graduaciones en azul |
Cantidad | 5/paquete |
Graduaciones | 2 ml |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Temperatura máxima | 80°C |
Forma | Redondo |
Color de escala | Azul |
Base Type | Hexagonal |
Altura (métrico) | 315 mm |
Tipo | Probeta de medición graduada |