Pruebas de estabilidad de nuevos fármacos y productos Q1A (R2) con Memmert
La guía ICH Q1A (R2), para fines de registro, enfatizando temas como pruebas de estabilidad, estudios de degradación forzada y pruebas de almacenamiento en combinación
Regístrese ahora
Programa
Esta es una guía desarrollada por el Grupo de Trabajo de Expertos de ICH. Promueve la salud a través de la armonización internacional y define el paquete de datos de estabilidad. Este paquete para un nuevo medicamento puede registrarse en la CE, Japón y EE. UU.
Una prueba de estabilidad muestra las pruebas del fármaco/sustancia con variables de factores ambientales (temperatura, humedad y luz).
Determina la respuesta de los productos farmacéuticos ante cualquier cambio físico, químico o microbiológico. Ayuda a establecer la integridad y la eficiencia del producto final y es importante para establecer un período de repetición de la prueba del fármaco o una vida útil del fármaco, así como condiciones de almacenamiento recomendadas.
Se abordan detalles sobre las pruebas de resistencia y las condiciones de almacenamiento (a largo plazo, intermedias, aceleradas) y se presentan los productos más adecuados para las pruebas de estabilidad.
Temas clave del webinar:
  • Guía ICH Q1A (R2)
  • Pruebas de estabilidad - estudios de degradación forzada - pruebas de almacenamiento
  • Cámaras climáticas
Documentos relacionadoss
  • Whitepaper: Pruebas de estabilidad de conformidad con Q1A (R2) de la CIA
  • Flyer: Cámara climática constante HPP Eco
  • Folleto: Cámaras climáticas
Descargar
Nuestro ponente
team member
Andrea Weiss
Senior Area Manager, Memmert.