Innovación mediante la automatización de la PCR digital
La innovación a través de la automatización del laboratorio de PCR digital (dPCR) ya es una realidad. El sistema Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR combina la potencia de la cuantificación absoluta de la dPCR con la simplicidad de un flujo de trabajo de qPCR.
¿Necesita analizar más muestras de qPCR de forma eficaz?
Con un único paso práctico que se completa en cinco minutos, la dPCR es ahora más fácil que nunca, todo ello sin necesidad de una curva estándar. Las características del sistema QuantStudio™ Absolute Q™ incluyen:
- Fácil y cómodo flujo de trabajo similar al de la qPCR con solo 5 minutos de tiempo práctico
- Reducción de errores y entradas manuales con todas las funciones integradas en un solo instrumento
- Aumento de la productividad con resultados en tan solo 90 minutos
- Reducción del tiempo de inactividad con Smart Remote Support, que muestra los problemas al soporte técnico para una resolución rápida
- QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR Software, que permite una configuración, supervisión y análisis intuitivos
- Características de seguridad, auditoría y firma electrónica para compatibilidad con el cumplimiento de 21CFR Parte 11
- Compatible con los ensayos Absolute Q™ Liquid Biopsy dPCR Assays para aplicaciones oncológicas, así como con nuestra cartera de ensayos TaqMan assays para expresión génica, variación genética, regulación génica y otros experimentos de cuantificación
¿Busca mejorar la sensibilidad para dianas raras de ADN y ARN durante sus ensayos de qPCR?
Nuevas tecnologías como el Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR System y las placas microfluídicas MAP16 aportan innovación al laboratorio y permiten a los científicos agrupar diferentes datos de muestras para detectar dianas de muy baja abundancia, aumentando la sensibilidad y el límite de detección. Aunque el volumen de entrada de la muestra de PCR puede afectar a su capacidad para detectar dianas ultrarraras, incluso aquellas con una frecuencia alélica mutante (MAF) del 0,1 % pueden detectarse utilizando múltiples arrays de dPCR en una placa QuantStudio™ MAP16 mediante la función de agrupación digital del software de análisis Absolute Q™.
Los aspectos más destacados incluyen:
- Pooling digital, que combina los datos de múltiples arrays de dPCR para permitir el análisis de un volumen de muestra mayor que el de la PCR cuantitativa convencional
- Placas de dPCR QuantStudio™ MAP16, que contienen 16 arrays con un total de 327.680 microcámaras que se pueden agrupar digitalmente
Una muestra de baja concentración que contiene una variante objetivo de 0,1 % de frecuencia de alelos mutantes (MAF) puede ser detectada utilizando cuatro arrays combinados de una placa QuantStudio™ MAP16 (36 μL de una mezcla de dPCR). Esto podría utilizarse para la detección de dianas raras en múltiples aplicaciones médicas, tales como, seguimiento de la respuesta a los tratamientos, screening de la enfermedad mínima residual y la identificación rápida de mutaciones ligadas a las resistencias a los fármacos.
¿Sus resultados de PCR son imprecisos y sus muestras tienen efectos inhibidores?
Los científicos se enfrentan a menudo a la falta de reproducibilidad en sus resultados y a efectos inhibidores en sus muestras. Por ello, existe un interés continuo en buscar mejores formas de cuantificar dianas de ADN y ARN con mayor precisión y reproducibilidad.
"Los resultados homogéneos importan y la innovación, a través del uso de las placas microfluídicas MAP16 dPCR, abre nuevos horizontes para los investigadores."
Las placas microfluídicas MAP16 son un componente clave del sistema de dPCR QuantStudio™ Absolute Q™ y están impulsadas por la tecnología patentada de placas de matriz microfluídica (MAP).
Los aspectos más destacados incluyen:
- Separación sistemática y automatizada de una muestra en 20.000 microcámaras con un coeficiente de variación (CV) líder en la industria de menos del 1 %.
- Placas moldeadas por microinyección para superar la inconsistencia y el elevado volumen muerto, lo que permite un volumen preciso de la microcámara y una distribución uniforme de la muestra y, por tanto, el análisis de más del 98 % del volumen cargado.
- Matrices de microcámaras fijas y presión neumática positiva para distribuir (o digitalizar) reactivos para la dPCR, a diferencia de otros métodos como la PCR digital de gotitas que utilizan el corte de fluidos para generar gotitas que son menos homogéneas y más variables a la hora de ofrecer resultados.
- Placas formadas por una cuadrícula de 4 x 4 de matrices de dPCR, cada una de las cuales contiene 20.480 microcámaras fijas. Un diseño que permite flexibilidad en el número de muestras o arrays ejecutados simultáneamente sin sacrificar la calidad de los datos.
La precisión y exactitud inigualables del sistema Absolute Q™ y de las placas MAP16 permiten a los investigadores confiar en sus mediciones entre réplicas y entre experimentos.
Contenido facilitado por: