Learn More
Applied Biosystems™ Kit de placas y mezcla maestra QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16
Código de producto. 17427823 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 plates
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17427823 12 plates cada uno
1 options
Código de producto. 17427823 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A53301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un componente clave del sistema de PCR QuantStudio Absolute Q Digital impulsado por la tecnología patentada de placa de matriz microfluídica (MAP), que permite la separación uniforme y automatizada de la muestra en 20 000 microcámaras con un coeficiente de variación (CV) del < 1 % líder del sector.
  • Un componente clave del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q
  • El sistema funciona con la tecnología patentada de placa de matriz de microfluidos (MAP), que permite la separación uniforme y automatizada de la muestra en 20 000 microcámaras con un coeficiente de variación (CV) del < 1 % líder del sector
  • El consumible QuantStudio Absolute Q MAP16 utiliza placas moldeadas por microinyección para superar los desafíos comunes de inconsistencia y alto volumen muerto
  • Las ventajas de este enfoque incluyen un volumen de microcámara preciso, una distribución uniforme de la muestra y más del 98 % del volumen cargado analizado
  • Incluye la mezcla maestra de ADN QuantStudio Absolute Q optimizada para su uso con el sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q y los ensayos de PCR digital (dPCR) de Applied Biosystems
  • La formulación 5X permite el análisis de mayores volúmenes de muestra y proporciona una cuantificación precisa de los objetivos de ADN sin necesidad de una curva estándar
  • La precisión y la exactitud incomparables del sistema Absolute Q ofrecen confianza en las mediciones a través de repeticiones y experimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Para utilizar con (aplicación) PCR digital
Incluye 12 placas MAP16, juntas, tampón de aislamiento y mezcla maestra para PCR digital de ADN Absolute Q™
Cantidad 12 plates
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • QS ABS Q MAP16 PLATE MMIX KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-3-isothiazolone, Proteinase, tritirachium album serine, Ethanol, Isopropanol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos