Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio™ Absolute Q, que incluye sistema de PCR digital, PC de sobremesa, formación Smart Start y garantía ampliada de 1 año
Código de producto. 17417823 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Sistema de PCR digital, PC de sobremesa, formación Smart Start y garantía ampliada de 1 año
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
17417823 Sistema de PCR digital, PC de sobremesa, formación Smart Start y garantía ampliada de 1 año cada uno
1 options
Código de producto. 17417823 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A53267
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
El sistema de PCR digital Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ combina el poder de cuantificación absoluta de la PCR digital (dPCR) con la simplicidad de un flujo de trabajo de qPCR. Con un solo paso práctico que tarda cinco minutos en completarse, dPCR es ahora más fácil que nunca.
El sistema QuantStudio Absolute Q proporciona una solución de alta calidad, coherente y fácil de usar para los investigadores que desean unirse a la revolución de la cuantificación. Al combinar el poder de cuantificación absoluta de la PCR digital (dPCR) con la simplicidad de un flujo de trabajo de qPCR, todos los pasos necesarios para la dPCR (compartimentación, ciclo térmico y adquisición de datos) se integran en un único instrumento.
Las características del sistema QuantStudio Absolute Q incluyen:
  • Flujo de trabajo sencillo y práctico similar a qPCR con solo cinco minutos de tiempo invertido.
  • Reducción de errores y de entradas manuales con todas las funciones integradas en un solo instrumento.
  • Lograr más en menos tiempo: Aumento de la productividad con resultados en tan solo 90 minutos.
  • El software de PCR digital QuantStudio Absolute Q permite una configuración, supervisión y análisis intuitivos.
  • Características de seguridad, auditoría y firma electrónica para la conformidad con 21 CFR Parte 11.
  • La orientación de SmartStart es realizada por un científico de aplicaciones de campo (FAS) de forma remota o en el laboratorio.
  • Ayuda a los usuarios a iniciar el funcionamiento rápidamente, conectarse a la red/nube local y elegir los reactivos/consumibles adecuados.
  • Reducción del tiempo de inactividad con el servicio de asistencia remota inteligente: muestre los problemas al servicio de asistencia técnica para una resolución rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque No intercambiable
Contenido y almacenamiento Sistema de PCR digital, PC de sobremesa, formación Smart Start y garantía ampliada de 1 año
Para utilizar con (equipo) Placa QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16
Línea de productos QuantStudio
Tipo de producto Sistema de PCR digital
Para utilizar con (aplicación) PCR digital
Condiciones de envío Temperatura ambiente