Consejos para trabajar de forma segura con presión en el laboratorio
Muchas aplicaciones en el entorno de laboratorio requieren que los productos estén sometidos a presión o a condiciones de vacío.
Sin embargo, no todos los productos están diseñados para soportarlo y solo aquellos cuyo diseño incluye la geometría y el grosor de pared adecuados, y que están explícitamente designados como tales, son aptos para trabajar bajo presión y/o vacío.
Ejemplos de este tipo de productos son los matraces de filtración, los desecadores y los recipientes de brida plana, así como productos como la gama de botellas DURAN™ pressure plus+. Estos frascos ofrecen una resistencia garantizada al vacío y a la presión de -1bar a +1,5bar gracias a una geometría modificada y un mayor grosor de pared que los frascos de laboratorio DURAN™ de borosilicato 3.3 estándar.
"Cuando se utilicen bajo presión positiva o negativa, especialmente cuando se trabaje también con temperaturas diferenciales, se deberán tomar también medidas adicionales."
Por ejemplo, los aparatos de vidrio sometidos a presión o vacío solo se deben someter a esfuerzos adicionales, como cambios significativos de temperatura, con extrema precaución. Las tensiones individuales resultantes son aditivas y podrían provocar fácilmente un fallo.
Para garantizar una seguridad óptima del usuario al trabajar con presión en el laboratorio también se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- Para evitar tensiones en el vidrio, los recipientes o recipientes evacuados no se deben calentar por un lado ni con una llama abierta.
- Cuando se trabaje bajo presión, no deben superarse los valores máximos indicados en la documentación del producto.
- Antes de utilizar equipos de vidrio al vacío o a presión, siempre se deben inspeccionar visualmente para comprobar que se encuentran en perfecto estado y no presentan arañazos, microgrietas o abrasiones graves. Los equipos de vidrio dañados no se deben utilizar para trabajos bajo presión o vacío.
- Nunca someta la cristalería a cambios bruscos de presión. Por ejemplo, represurice siempre lentamente los aparatos de vidrio evacuados.
- Los aparatos de vidrio de laboratorio con fondo plano (por ejemplo, matraces Erlenmeyer y de fondo plano) no se deben utilizar bajo presión o vacío.
- El revestimiento de plástico de los frascos de laboratorio no influye en la resistencia a la presión. Estos productos no están diseñados para su uso bajo presión. Para aplicaciones a presión con frascos de laboratorio, se deben utilizar productos como los frascos DURAN™ pressure plus+.