Guía de tres pasos para seleccionar el respirador desechable adecuado
Los respiradores con pieza facial filtrante (FFP), también llamados respiradores de partículas, mascarillas antipolvo o mascarillas FFP, pertenecen al grupo conocido como respiradores purificadores de aire y proporcionan una protección fiable contra las partículas contaminantes como el polvo, el humo y los aerosoles. Como son relativamente ligeras, compactas, fáciles de manejar y requieren poco mantenimiento, se utilizan para muchas aplicaciones comunes en sectores como la industria del automóvil, la agricultura, la construcción, la industria farmacéutica, la sanidad, los productos químicos y las materias primas.
Los respiradores desechables para partículas vienen con una amplia gama de niveles de protección, formas y estilos. La elección del respirador adecuado es clave para una protección óptima, ya que los respiradores están diseñados para riesgos específicos. Esta guía le ayuda a seleccionar el producto respiratorio desechable que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación y al nivel de comodidad deseado en tres pasos.
Paso 1: Conozca su peligro y elija el nivel de protección adecuado
Puede encontrar respiradores para partículas en tres niveles de protección: FFP1, FFP2 y FFP3. Estos niveles de protección indican la eficacia del filtro de la mascarilla y están normalizados en toda la Unión Europea según la norma EN 149:2001+A1:2009.
FFP1
80%
El 80% de los contaminantes se filtran del aire.
Las mascarillas FFP1 protegen contra las partículas no tóxicas basadas en el agua y el aceite en concentraciones de hasta cuatro veces el límite de exposición en el lugar de trabajo (WEL). Suelen utilizarse en entornos con un bajo nivel de polvo, como el procedente del lijado manual, el taladrado y el corte.
Ver todas las mascarillas FFP1
FFP2
94%
Filtran el 94% de los contaminantes del aire.
Las mascarillas FFP2 protegen contra las partículas nocivas de agua y aceite en concentraciones hasta 10 veces superiores al límite de exposición en el lugar de trabajo. Suelen utilizarse en aplicaciones con un nivel moderado de polvo, incluido el procedente de la madera blanda, el metal, los plásticos (no el PVC) y la neblina de aceite.
Ver todas las mascarillas FFP2
FFP3
99%
Filtran el 99% de los contaminantes del aire.
Las mascarillas FFP3 protegen contra las partículas nocivas, cancerígenas y radiactivas, así como contra los agentes biológicos transportados por el aire de los grupos de riesgo 2+3, en concentraciones de contaminantes hasta 20 veces el límite de exposición en el lugar de trabajo. Suelen utilizarse en aplicaciones con niveles más altos de polvo y niebla, incluso de polvos farmacéuticos nocivos, agentes biológicos y fibras.
Ver todas las mascarillas FFP3
Paso 2: Elija una mascarilla con o sin válvula de exhalación
El hecho de que una mascarilla esté equipada con una válvula o sin ella no influye en el nivel de protección. La válvula de exhalación aumenta la comodidad al reducir el esfuerzo respiratorio y garantizar un clima más confortable dentro de la mascarilla. Además, una mascarrilla con válvula tiene menos probabilidades de empañar las gafas. Por otro lado, las mascarillas sin válvula ofrecen un menor coste unitario y evitan que los usuarios contaminen el entorno.
Paso 3: Elegir un estilo y una gama de mascarillas FFP
Las mascarillas plegables ayudan a ahorrar espacio cuando se pliegan. Sin embargo, el despliegue y el ajuste correcto pueden ser complicados y dar lugar a errores de aplicación. Por el contrario, las mascarillas con forma de copa son fáciles de manejar, más resistentes a la deformación que las plegables y ofrecen más comodidad, así como un ajuste seguro.
Las gamas estándar ofrecen una protección sencilla y eficaz a un precio asequible, mientras que las gamas premium combinan un mayor rendimiento con una mayor comodidad. Las características adicionales de los productos premium incluyen anillos de sellado de la pieza facial blanda, válvulas, correas ajustables y mucho más. Las mascarillas de respiración de la gama de soldadura proporcionan protección contra nieblas, polvos, humos metálicos y ozono durante la soldadura. También hay respiradores especiales equipados con un filtro de carbón activo para aliviar los olores en diversas aplicaciones, desde la soldadura hasta la clasificación de residuos.
Utilice nuestra herramienta de selección interactiva para encontrar fácilmente el respirador que necesita