Centrifuge Tubes
Selección rápida
Guía de selección
Obtenga el tubo de centrífuga más adecuado para sus protocolos de laboratorio con nuestra guía de selección interactiva:
3. ¿Cuál debe ser el volumen máximo (en mL) del tubo de centrífuga? Seleccione un rango de volumen para su tubo de centrífuga:
4. ¿Qué tipo de cierre prefiere?
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche los precios exclusivos de nuestra web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
CON UNA PARTE SUPERIOR PLANA FÁCIL DE PONER/QUITAR
PARA CENTRIFUGACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE QUÍMICOS AGRESIVOS
FOR SUSPENSION
CELL CULTURE
OPTIMIZED GAS
EXCHANGE
FREEZABLE TO -80°C AND AUTOCLAVABLE
HIGH CHEMICAL AND THERMAL RESISTANCE
Complete su pedido
Complete su proceso de filtración con estos suministros:
GRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ criocajas con revestimiento estándar repelente al agua
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubos. Fisherbrand™ Cardboard Cryo Boxes with Water-Repellant Standard Coating son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Estantes para tubos de ensayo: Tecnología de fabricación Resmer™
Sujete con seguridad una carga completa de tubos de ensayo o tubos de centrífuga para tamaños de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con estas resistentes y duraderas racks.
Más información
Vea este vídeo
Eppendorf™ Conical Tubes™ con tapa a presión
Reduzca la contaminación cruzada y ahorre tiempo y espacio con el nuevo formato cónico.
Cuando es necesario preparar, centrifugar, mezclar o almacenar volúmenes de muestra superiores a 15 mLpero significativamente inferiores a 50 mL, no es necesario utilizar tubos cónicos con tapón de rosca de 15 mL o 50 mL. Con los Eppendorf Conical Tubes (Snap Cap) ahora tiene una mejor opción:
- La altura reducida permite un acceso fácil a la muestra, incluso con pipetas y puntas de bajo volumen, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo.
- La apertura y el cierre con una sola mano a través del tapón SnapTec™ facilita la extracción y adición rápida de líquidos.
- Se requiere un 33% menos de espacio de almacenamiento gracias a una altura ∼20% menor en comparación con los tubos cónicos de 50mL.
Comprar ahora
Guías para ayudarle a elegir
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Cómo encontrar el tubo adecuado para mi aplicación?
Cada tubo debe soportar diferentes requisitos para diferentes aplicaciones. Es posible que tenga que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, el tipo de centrífuga, la fuerza g máxima, el material plástico o/y otras necesidades especiales como adaptadores y rotores. Consulte nuestra tabla para encontrar los métodos más utilizados con su tipo de recipiente ideal.
¿Cuál es la diferencia entre los tubos con tapa a presión y los de rosca?
Los tubos de centrífuga con tapa a presión pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y, por tanto, son fácilmente accesibles con una aguja o jeringa. Los tubos con tapón de rosca ofrecen un cierre especialmente seguro, pero requieren ambas manos para su manipulación.
¿De qué material están hechos los tubos de centrífuga?
Los tubos de centrífuga suelen ser de polipropileno (PP), polialómero (PA), policarbonato (PC) y tereftalato de polietileno (PET). Tanto el PP como el PA ofrecen una buena resistencia química, mientras que el PC y el PET suelen ser menos resistentes a los productos químicos. Tenga en cuenta sus muestras y la compatibilidad de los materiales cuando seleccione su tubo de centrífuga para asegurarse de que los componentes de la muestra no dañarán el material del tubo de plástico.