Preguntas frecuentes sobre dispositivos de filtración centrífuga
¿Cómo elegir el filtro con el punto corte de peso molecular (MWCO) adecuado?
Para las proteínas, se recomienda que el MWCO seleccionado sea de tres a seis veces menor que el peso molecular del soluto retenido. Si prioriza la tasa de flujo, elija una membrana con un MWCO en el extremo inferior del intervalo indicado (3X). En cambio, si su preocupación principal es la retención, elija una membrana más ajustada (6X). Debido a que los fabricantes usan moléculas diferentes para definir el MWCO de sus membranas, es importante llevar cabo pruebas piloto para comprobar el rendimiento de la membrana en una aplicación puntual.
¿Los filtros de centrifugación MWCO son reutilizables?
Si bien no es lo ideal, los filtros MWCO pueden reutilizarse si no están obstruidos y siempre que se siga el protocolo de limpieza correcto. Si observa una pérdida drástica de proteínas o la concentración comienza a llevar más tiempo que el habitual, el filtro está obstruido. A pesar de esto, los filtros deben descartarse tras un máximo de tres usos. Tras 2–3 usos, los filtros pueden comenzar a tener fugas.
¿Cómo elegir la centrífuga adecuada?
Al utilizar el rotor y los adaptadores adecuados para alojar los tubos filtrados, debería poder alcanzar la fuerza G necesaria requerida por su protocolo de filtración.
¿Qué es la técnica de «giro inverso» y cómo se realiza?
Para obtener toda la muestra concentrada sin utilizar una pipeta, puede hacer girar el concentrador en sentido inverso. Para esto, deberá invertir el concentrador en un tubo de recolección y centrifugar nuevamente para obtener todas las gotas de la muestra. Esta técnica es ideal para las muestras que son difíciles de concentrar o cuando la muestra está concentrada a menos de 50 µl.